Learn More
9-bromo-1-nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15565176
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55362-80-6
Formule moléculaire C9H19BrO
Poids moléculaire (g/mol) 223.15
Numéro MDL MFCD00063348
Clé InChI USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
CID PubChem 108700
Nom IUPAC 9-bromonan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-1-nonanol
Point de fusion 30.0°C to 33.0°C
Point d’ébullition 125.0°C to 126.0°C (2.0 Torr)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 223.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Bromo-1-nonanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.