Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage 8-425, verre ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
36.30€ - 43.60€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12960871
|
Fisherbrand™
11 23 1098 |
Non |
43.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12970871
|
Fisherbrand™
11 23 1100 |
Oui |
36.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Ambré
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- PP
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
Spécification
Noir | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm |