Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 8 mm
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-13
Description
Faites votre choix parmi ces alternatives économiques pour flacons en verre. Ces flacons à vis à ouverture standard 8 mm en plastique sont fabriqués en polypropylène de haute qualité testé par GC et sont dotés d’une finition 8-425. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Large éventail d’applications de flacons en polypropylène
- Chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
- Préférables dans certains cas, lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu
- Alternative économique par rapport au verre
Résistant aux produits chimiques
- La matière plastique à choisir lors du stockage d’échantillons liquides dans des mélanges aqueux/organiques en raison de sa large compatibilité chimique avec les alcools, l’acétonitrile et d’autres solvants HPLC courants
- Résiste à des températures comprises entre -80°C et +121°C
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Flacon MicroVial à récupération élevée de 850 µl ; Polypropylène | |
12 mm | |
12 mm | |
850 μl | |
< 8 μl | |
Récupération élevée | |
Bouchon à vis | |
1000 | |
8-425 | |
675 μl |
8 mm | |
Transparent | |
Polypropylène | |
Flacon MicroVial conique de 600 μl | |
675 μl | |
850 μl | |
32 mm | |
Flacon à vis 8-425 | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.