Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-15A
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Sauf spécification autre, tous les bouchons sont fabriqués en polypropylène vierge
Comprend :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-60A | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 mm | |
8-425 mm |
Flacon en verre transparent, bouchon en polypropylène (PP) noir, septa en polytétrafluoroéthylène (PTFE) rouge / silicone blanc ; dans un plateau de stockage | |
Transparent | |
Non | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis assemblés | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.