Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-17A
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons ambrés 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre ambré pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés en plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des polysacs économiques. Vous avez le choix entre les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Sauf spécification autre, tous les bouchons sont fabriqués en polypropylène vierge
Comprend :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
Ambré | |
2 ml | |
100 | |
Polypropylène | |
Non |
Verre ambré ; Bouchon noir en PP ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
Polypropylène | |
8-425 |