Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire pour barrettes PCR 8 x 8
Gérez les protocoles de traitement de micro-volumes, comme la mise au point des réactions PCR, grâce à ce rotor de centrifugeuse pour barrettes PCR 8 x 8, capable de centrifuger jusqu’à 14,800tr/min / 16,800 x g.
Marque: Thermo Scientific™ 75005720
Description
Gérez les protocoles de traitement de micro-volumes, comme la mise au point des réactions PCR, grâce au rotor angulaire pour barrettes PCR 8 x 8 Thermo Scientific™ : Possibilité de centrifugation jusqu’à 15,000 tr/min / 17,860 x g pour vos besoins de traitement PCR.
Gérez les protocoles des micro-volumes, comme la mise au point des réactions PCR à l’aide de nos technologies innovantes Thermo Scientific.
L’échange sûr, par simple bouton-poussoir du rotor en moins de 3 secondes permet :
- l’installation et le retrait du rotor sans incident
- Aucun outil n’est nécessaire
- Aucune procédure complexe pour le changement du rotor
- l’accès aisé à la chambre pour faciliter le nettoyage
- Possibilité de passer rapidement d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques et souplesse pour évoluer en fonction des besoins de votre laboratoire.
Couvercle de confinement biologique certifié† pour une utilisation d’une seule main gantée.
Informations de commande :
Le couvercle de confinement biologique de rechange (75005730) et les joints toriques de rechange (75005726) sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Rotor angulaire fixe pour barrettes PCR de 8 x 8 | |
8 x 8 barrettes PCR | |
15 000 tr/min | |
553 | |
45° |
Rotor angulaire fixe | |
17,860 ×g | |
71 mm | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8 | |
Oui |
† Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.