Learn More
Dichlorhydrate de 8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10314272
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 646477-45-4
Formule moléculaire C8H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.146
Numéro MDL MFCD07366481
Clé InChI KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
CID PubChem 2775928
Nom IUPAC 8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine ; dihydrochlorure
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.15
Pourcentage de pureté 90%