Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582412
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14510-06-6
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00168962
Clé InChI SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarboxaldehyde, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde, quinaldaldehyde, 8-hydroxy, acmc-20af77, 8-hydroxy-2-quinolinecarbaldehyde, 8-hydroxy-quinolin-2-carbaldehyde, 8-oxidanylquinoline-2-carbaldehyde, 8-hydroxy-2-quinolinecarbaldehyde #, 8-hydroxy-quinoline-2-carboxaldehyde
CID PubChem 599342
Nom IUPAC 8-hydroxyquinoline-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96.0°C to 100.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.