Learn More
8-chloroquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10239500
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-33-6
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.60
Numéro MDL MFCD00047618
Clé InChI RUSMDMDNFUYZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-chloro, ccris 3982, 8-choloroquinoline, 8-chloro-quinoline, pubchem10742, acmc-1aumj, ksc163s9l, 8-chloro-quinolin;quinoline, 8-chloro
CID PubChem 69139
ChEBI CHEBI:48985
Nom IUPAC 8-chloroquinoline
SMILES ClC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloroquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 288.5°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Chloroquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.