Learn More
Agilent BioTek Distributeur à 8 canaux
Collecteur à 8 canaux, pour microplaques à 24 puits
Marque: Agilent BioTek 7140518S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec MicroFill (AF1000A)Spécification
8-channel Manifold Dispensing Comb | |
Autoclavable | |
24 Well Microplates |