Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Contrôleur à 8 canaux pour moniteurs d’oxygène ou de gaz
Disponible en tant qu’accessoire visuel pour les capteurs d’oxygène, le contrôleur multicanal PureAire fournit une alimentation électrique et des lectures numériques ou graphiques pouvant aller jusqu’à 8 canaux. S’intègre aux capteurs pour vous permettre de concevoir un système complet qui protège votre établissement.
Marque:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99058
Code produit. 16258821
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Disponible en tant qu’accessoire d’alimentation pour les moniteurs d’oxygène et les détecteurs de gaz, le contrôleur multicanal PureAire fournit une alimentation électrique et des lectures numériques ou graphiques pouvant aller jusqu’à 8 canaux. Le contrôleur multicanal PureAire s’intègre à la gamme complète de moniteurs d’oxygène et de détecteurs de gaz PureAir, ce qui vous permet de concevoir un système complet pour protéger votre installation.
  • Conçu pour contrôler et alimenter 8 moniteurs
  • Connecte tous les capteurs de gaz à 2 ou 3 fils
  • 2 relais d’alarme
  • Écran LCD numérique et graphique de la concentration des gaz
  • 4-20 mA
  • Fonction Modbus, veuillez-vous renseigner
  • Alimentation électrique intégrée
  • Le contrôleur multicanal PureAire connecte relie 2 fils ou 3 fils aux moniteurs d’oxygène, aux analyseurs ou aux détecteurs de gaz. Le bloc d’alimentation intégré permet au contrôleur multicanal d’alimenter les moniteurs situés jusqu’à 100 pieds. Les 2 relais réglables vous permettent de créer les avertissements sonores souhaités pour avertir les travailleurs.
  • Le contrôleur à 8 canaux vous permet de mettre les canaux hors ligne individuellement pour faciliter l’étalonnage ou la maintenance des capteurs. Lorsqu’un canal est hors ligne, les autres systèmes continuent à fonctionner normalement.
  • Le contrôleur multicanal vous permet de définir les spécifications de chaque capteur de gaz pour obtenir une différenciation rapide. L’écran LCD graphique affiche les données actuelles sur tous les canaux connectés ou les données de tendances sur une période sélectionnée. Vous pouvez gérer les données d’affichage du contrôleur en pourcentage, parties par million (ppm) ou parties par milliard (ppb). Une interface de communication RS-485 Modbus est disponible sur demande.
Certifications
Approuvé CE
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
8 moniteurs de gaz toxiques et d’oxygène. 2 boucles de fil ou 3 entrées de fil. Écran LCD numérique de 3/4 po, à rétroéclairage.
10,5 in
6,25 in
-32°F à +122°F
115 - 240 V
6,11 lb
9 po
6,25 x 9 x 10,5 po
266,7 mm
158,75 mm
-35 à 50°C
2 années après ETD
2,77 kg
228,6 mm