Learn More
8-bromoquinoléine, 97 %, Maybridge
Code produit. 10671236
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 16567-18-3
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD00191859
Clé InChI PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
CID PubChem 140109
Nom IUPAC 8-bromoquinoléine
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoquinoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.5940g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%