Learn More
Hydrate de 8-bromoguanosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 332359-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12BrN5O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 362.14 |
Numéro MDL | MFCD00150531 |
Clé InChI | ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N |
Synonyme | 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate |
CID PubChem | 18530343 |
Nom IUPAC | 2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-6-one;dihydrate |
SMILES | NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02992.03 |
1 g |
22.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02992.06 |
5 g |
71.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02992.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
332359-99-6 | |
362.14 | |
ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N | |
18530343 | |
NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
C10H12BrN5O5 | |
MFCD00150531 | |
8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate | |
2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-6-one;dihydrate |
Spécification
8-Bromoguanosine hydrate | |
>300°C | |
MFCD00150531 | |
8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate | |
−30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water) | |
2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-6-one;dihydrate | |
18530343 | |
97% |
332359-99-6 | |
C10H12BrN5O5 | |
578725 | |
ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N | |
NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 | |
362.14 | |
362.14 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-677-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only