Learn More
8-bromo-1-octène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.10€ - 193.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2695-48-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.112 |
Numéro MDL | MFCD00000275 |
Clé InChI | SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide |
CID PubChem | 75907 |
Nom IUPAC | 8-bromooct-1-ène |
SMILES | C=CCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64830.03 |
1 g |
44.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64830.06 |
5 g |
193.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications8-bromo-1-octène a été utilisé pour la préparation du ligand polymérisable, nécessaire à la synthèse de billes de polymère marquées à points quantiques. Le réactif de Grignard dérivé du 8-bromo-1-octène a été utilisé dans la synthèse de (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-décényl]-2-pentyltétrahydro-3-furanol. Il a été utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de produits naturels. Également utilisé pour la synthèse de composés pharmaceutiques plus complexes, tels que les dérivés de dithienogermole (DTG) avec des longueurs de chaîne alkyle variables et des fonctionnalités de médaillon.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
2695-48-9 | |
191.112 | |
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N | |
75907 | |
C=CCCCCCCBr |
C8H15Br | |
MFCD00000275 | |
8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide | |
8-bromooct-1-ène |
Spécification
8-Bromo-1-octene | |
1.139 g/mL | |
78°C (172°F) | |
Br(CH2)6CH=CH2 | |
MFCD00000275 | |
8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide | |
C=CCCCCCCBr | |
191.112 | |
191.11 | |
Liquide |
2695-48-9 | |
92°C (24 mmHg) | |
C8H15Br | |
1.467 | |
2234481 | |
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N | |
8-bromooct-1-ène | |
75907 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-268-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only