Learn More
Acide 8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonique, sel monosodique monohydraté, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10761704
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-09-3
Formule moléculaire C10H8NNaO7S2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 359.32
Numéro MDL MFCD00150460
Clé InChI QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Perte à la dessiccation 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Synonyme piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
SMILES [Na+].NC1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ylméthyl2-méthylpropanoate
CID PubChem 62580
Poids de la formule 359.32
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Poudre