Learn More
MP Biomedicals™ Détergent 7X™-PF-O-Matic
Le détergent 7X™-PF-O-Matic est un détergent sans phosphate, spécialement conçu pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
Marque: MP Biomedicals™ 097667593
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans danger pour l’environnement et sans phosphate
- Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
- Puissant agent mouillant et pénétrant, conçu pour nettoyer sous pression, chaleur et agitation
- Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
- Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
- Conçue pour le stockage à long terme
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
Spécification
Liquide | |
Jaune foncé | |
15°C à 30°C | |
1 gal. |
7 à 8 | |
7X | |
À utiliser sur le verre, le plastique et les laveuses automatiques |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ES-7X-O-MATIC
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium xylenesulphonate, polyproproxy propanol, ethylene glycol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-di