Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
Offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques.
Marque: Brady™ 804454
96.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
- Qualité d’impression à bords précis
- Côté ruban encreur à l’extérieur
- Formulation de ruban en cire / résine
Spécification
Ruban pour imprimante à transfert thermique | |
BBP™11™ Imprimante | |
110 mm | |
70 m x 110 mm | |
Encre du côté extérieur |
Bleu | |
70 m | |
12,7 mm D.I. | |
Ruban bleu pour imprimante à transfert thermique série 7950 | |
1 pièce |