Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe série 700
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
Marque: Hamilton™ DS80865
Includes: Seringue sérialisée de votre choix et certificat d’étalonnage.
Description
- La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Durée de vie inégalée de la seringue
Spécification
Non autoclavable | |
22 G | |
0,72 mm | |
Microliter | |
50°C | |
10°C | |
500 μl |
Verre borosilicaté, Acier inoxydable | |
0,41 mm | |
2 po | |
1000 psig (68,9 bars) | |
3 | |
1/boîte | |
Soudé |