Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 700
Seringues pour aiguilles personnalisées. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
93.20€ - 171.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10743903
|
Hamilton™
80608 |
100 μl |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10664301
|
Hamilton™
80308 |
10 μl |
93.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10359514
|
Hamilton™
80708 |
250 μl |
171.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10579672
|
Hamilton™
87908 |
5 μl |
133.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Durée de vie inégalée de la seringue
Informations sur la commande
Il s‘agit d‘une commande personnalisée.Veuillez consulter votre représentant commercial Fisher avant de passer la commande.
Spécification
1/boîte |