Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes Neptune™ série 70-225
Click to view available options
Dimensions:
7
8
10
Description
- En fibres courtes d’aramide Kevlar™ para-aramides haute technologie
- Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
- Sans coutures pour éviter les irritations cutanées
- Les fibres courtes offrent un confort supplémentaire
- Tricotés bouclettes pour une meilleure isolation thermique
- La trame épaisse offre une absorption élevée des chocs
- Ambidextres
- Lavables et réutilisables
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Neptune™ |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI |
Matériau de la manchette | Neptune™ |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 8 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Doublure | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Quantité | 144 paires |
Résistant à | Très haute résistance aux coupures |