Learn More
7-Hydroxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
72.46€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS | 58196-33-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.19 |
Clé InChI | HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe |
CID PubChem | 93980 |
Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétrahydroquinoline-7-ol |
SMILES | C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15587519
|
Thermo Scientific Acros
458710010 |
1 g |
72.46€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15597519
|
Thermo Scientific Acros
458710050 |
5 g |
248.24€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
58196-33-1 | |
149.19 | |
7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe | |
1,2,3,4-tétrahydroquinoline-7-ol |
C9H11NO | |
HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N | |
93980 | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 |
Spécification
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
91.0°C to 93.5°C | |
95% min. (HPLC) | |
C9H11NO | |
HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tétrahydroquinoline-7-ol | |
93980 | |
96% |
58196-33-1 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 | |
149.19 | |
149.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.