Learn More
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95%
33.10€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS 822-21-9
Formule moléculaire C16H30O
Poids moléculaire (g/mol) 238.415
Numéro MDL MFCD00041709
Clé InChI UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
CID PubChem 549047
Nom IUPAC hexadec-7-yn-1-ol
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11439627
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
B22113.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11449627
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
B22113.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Applications
7-Hexadecyn-1-ol is used in the preparation of 15-hexadecynoic acid. It acts as a reagent for pharmaceutical research and in chemical synthesis.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
822-21-9
238.415
UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
549047
CCCCCCCCC#CCCCCCCO
C16H30O
MFCD00041709
7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
hexadec-7-yn-1-ol
Spécification
7-Hexadecyn-1-ol
C16H30O
MFCD00041709
UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
hexadec-7-yn-1-ol
549047
95%
822-21-9
CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH
7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
CCCCCCCCC#CCCCCCCO
238.415
238.41