Learn More
7-fluoroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.44€ - 302.51€
Identifiants chimiques
CAS | 317-20-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4FNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.123 |
Numéro MDL | MFCD01569508 |
Clé InChI | HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion |
CID PubChem | 586418 |
Nom IUPAC | 7-fluoro-1H-indole-2,3-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26827.03 |
1 g |
28.44€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26827.06 |
5 g |
90.75€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26827.14 |
25 g |
302.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 7-fluoroisatine est utilisée comme intermédiaire des médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Faiblement soluble dans l’eau (0,022 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
317-20-4 | |
165.123 | |
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N | |
586418 | |
C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O |
C8H4FNO2 | |
MFCD01569508 | |
7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion | |
7-fluoro-1H-indole-2,3-dione |
Spécification
7-Fluoroisatin | |
193°C to 195°C | |
MFCD01569508 | |
Sparingly Soluble in water (0.022g/L) | |
C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O | |
165.123 | |
165.12 |
317-20-4 | |
C8H4FNO2 | |
7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion | |
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N | |
7-fluoro-1H-indole-2,3-dione | |
586418 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only