Learn More
7-chloroquinoline, 97 %, ACROS Organics
84.59€ - 273.00€
Identifiants chimiques
CAS | 612-61-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.61 |
Clé InChI | QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899 |
CID PubChem | 521963 |
Nom IUPAC | 7-chloroquinoline |
SMILES | C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1 |
Description
Identifiants chimiques
612-61-3 | |
163.61 | |
quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899 | |
7-chloroquinoline |
C9H6ClN | |
QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N | |
521963 | |
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1 |
Spécification
7-Chloroquinoline | |
97% | |
C9H6ClN | |
QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N | |
7-chloroquinoline | |
521963 | |
97% |
612-61-3 | |
Flacon en verre | |
quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899 | |
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1 | |
163.61 | |
163.61 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 7-Chloroquinoline, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only