Learn More
7-bromoheptanenitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341817
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20965-27-9
Formule moléculaire C7H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 190.08
Numéro MDL MFCD00001982
Clé InChI HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoheptanonitrile, heptanenitrile, 7-bromo, 6-cyanohexyl bromide, 1-bromo-6-cyanohexane, 6-bromohexylcyanide, 6-bromohexyl cyanide, 7-bromo-heptanonitrile, 7-bromoheptan enitrile, 7-bromanylheptanenitrile, acmc-1cc07
CID PubChem 88737
Nom IUPAC 7-Bromoheptanenitrile
SMILES BrCCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromoheptanenitrile
Densité 1.266
Point d’ébullition 114°C to 115°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.475
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1748070
Poids de la formule 190.09
Pourcentage de pureté 98%