Learn More
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10758825
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS 910037-14-8
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H9BrN2O
Numéro MDL MFCD09025911
Quantité 1 g
Synonyme 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pubchem17432, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine
Clé InChI KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOC2=CC(=CN=C21)Br
Nom IUPAC 7-bromo-4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Poids moléculaire (g/mol) 229.077
CID PubChem 24229649
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 95%