Learn More
7-bromo-3,4-dihydronaphtalène-1(2 H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
216.00€ - 750.00€
Identifiants chimiques
CAS 32281-97-3
Formule moléculaire C10H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 225.08
Clé InChI YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
CID PubChem 252731
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
13505030
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
448680100
10 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13525030
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
448680500
50 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
32281-97-3
225.08
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
C10H9BrO
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
252731
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Spécification
7-Bromo-3, 4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
78.0°C to 79.0°C
C10H9BrO
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
252731
97%
32281-97-3
96% min. (HPLC)
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
225.08
225.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.