Learn More
(7-azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966701
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156311-83-0
Formule moléculaire C17H27F6N7OP2
Poids moléculaire (g/mol) 521.39
Numéro MDL MFCD03703417
Clé InChI CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
CID PubChem 11038641
Nom IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tris(pyrrolidin-1-yl)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})phosphanium
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153°C to 155°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 38.18 to 40.14% C, 18.33 to 19.28% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 521.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PyAOP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.