Learn More
Acide 7-amino-1,3-naphtalénédisulfonique, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219873
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-65-7
Formule moléculaire C10H9NO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 303.29
Numéro MDL MFCD00003991
Clé InChI CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
CID PubChem 6851
Nom IUPAC Acide7-aminonaphtalène-1,3-disulfonique
SMILES C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Note relative au nom tech.
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 14, 784
Merck Index 15, 395
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 303.29
Pourcentage de pureté 60% (as is basis) Typically
Qualité Technique
Forme physique Poudre ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.