Learn More
Dichlorhydrate de (6R)-5,6,7,8-tétrahydrobioptérine, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69056-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H15N5O3·2HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 314.17 |
Clé InChI | RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N |
Synonyme | sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride |
CID PubChem | 636369 |
ChEBI | CHEBI:32120 |
Nom IUPAC | (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one ; dichlorhydrate |
SMILES | CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15743447
|
Thermo Scientific Acros
328871000 |
100 mg |
154.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15753447
|
Thermo Scientific Acros
328875000 |
500 mg |
486.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
69056-38-8 | |
314.17 | |
sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride | |
CHEBI:32120 | |
CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl |
C9H15N5O3·2HCl | |
RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N | |
636369 | |
(6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one ; dichlorhydrate |
Spécification
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride | |
250.0°C to 255.0°C | |
15,8505 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl | |
314.17 | |
CHEBI:32120 |
69056-38-8 | |
C9H15N5O3·2HCl | |
sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride | |
RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N | |
(6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one ; dichlorhydrate | |
636369 | |
314.17 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only