Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Fond ouvert, Rotors à angle fixe Frontier™
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour une gamme de rotors à angle fixe Frontier™.
51.25€ - 97.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotors angulaires fixes Frontier |
---|---|
Nbre de positions | 1 |
Nb par paquet | 6 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15836632
|
Ohaus™
30130884 |
0,2/0,4 ml |
51.25€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846632
|
Ohaus™
30130885 |
0,5 ml |
51.25€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856632
|
Ohaus™
30130886 |
1,5/2,0 ml |
97.40€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Portoir plat, à fond ouvert.
- Adaptée à une utilisation dans les rotors Frontier™ suivants :
- R-A30x2/13MS
- R-A24x2/15MS
- R-A24x2/15M
- R-A12x2/18MI
- R-A24x2/16MI
- R-A30x2/14MIS
- R-A44x2/16MI
- R-A24x2/16MIS
Spécification
Rotors angulaires fixes Frontier | |
1 | |
6 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Fond ouvert, Rotors à angle fixe Frontier™