Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
142.00€
Spécification
Diamètre max. du tube | 12,6 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Rotor R-A12x5/14MS |
Nbre de positions | 1 |
Nb par paquet | 6 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15866632
|
Ohaus™
30130887 |
6 x 1,0 ml |
142.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15876632
|
Ohaus™
30130888 |
6 x 1,8 ml |
142.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Permet de centrifuger des tubes moins nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
Spécification
12,6 mm | |
Rotor R-A12x5/14MS | |
1 | |
6 |