Learn More
(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10347104
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 198078-57-8
Formule moléculaire C10H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.248
Numéro MDL MFCD06410427
Clé InChI OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 15411145
Nom IUPAC (6-thiophène-2-ylpyridine-3-yl)méthanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.25
Pourcentage de pureté 95%