Learn More
Molecular Probes™ 6-TAMRA, SE (6-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester), single isomer
6-TAMRA, SE (6-carboxytétraméthylrhodamine, ester de succinimidyle), isomère simple
Marque: Molecular Probes™ C6123
477.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le 6-TAMRA, SE isomérique est une forme de tétraméthylrhodamine réactive aux amines. Les préparations à isomère simple de TAMRA sont fondamentales pour les techniques haute résolution telles que le séquençage de l’ADN et l’électrophorèse capillaire. Le 6-TAMRA est l’un des fluorophores classiques utilisés pour le séquençage automatisé de l’ADN.Spécification
5 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Isomères TAMRA™, TMR (tétraméthylrhodamine) |
6-TAMRA SE | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.