Learn More
Molecular Probes™ 6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamine), single isomer
6-ROX (6-carboxy-X-rhodamine), isomère simple
Marque: Molecular Probes™ C6156
273.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les spectres d’excitation et d’émission de la carboxyrhodamine 6G (CR 6G) se situent entre ceux de la fluorescéine et ceux de la tétraméthylrhodamine. Avec une absorption maximale à 525 nm, les conjugués de la carboxyrhodamine 6G sont une excellente correspondance avec la ligne spectrale 514 nm du laser argon-ion. La 6-CR 6G réactive aux amines, SE peut être utilisée pour fixer ce fluorophore aux biomolécules d’intérêt, y compris les oligonucléotides modifiés à l’amine.Spécification
10 mg | |
Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
ROX | |
525 |
6-ROX | |
Amine | |
Acide carboxylique | |
Colorants classiques | |
514 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.