Learn More
6-Quinolinecarbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
26.80€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4113-04-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.17 |
Clé InChI | VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el |
CID PubChem | 765653 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10055712
|
Thermo Scientific Maybridge
CC04504CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
26.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10164262
|
Thermo Scientific Maybridge
CC04504DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
80.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021384
|
Thermo Scientific Maybridge
CC04504DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
254.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
4113-04-6 | |
157.17 | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 |
Spécification
6-Quinolinecarbaldehyde | |
97% | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el | |
157.17 | |
157.17 |
4113-04-6 | |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 | |
97% |