Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à 6 points
Offre un éclairage optimal pour le contraste tout en réduisant les ombres. Se monte directement sur l’objectif à l’aide d’une vis à serrage. À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 172601
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éclairage annulaire à 6 points avec fibre optique écologique Puravis
- Faisceau de fibre protégé par une gaine en PVC métallique flexible.
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
- Solution économique par rapport aux autres éclairages annulaires
- Éclairage avec des ombres réduites, mais toujours suffisantes pour des contrastes améliorés
Spécification
Anneau lumineux à fibre optique | |
D.I. 66 mm | |
Éclairage de microscopie stéréo | |
0.9 in. | |
39.4 in. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
3.7 in. | |
66 mm | |
Source de lumière froide KL300LED | |
23 mm | |
1000 mm |