Learn More
6-Nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific™
33.60€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19727-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
Numéro MDL | MFCD00005710 |
Clé InChI | LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443 |
CID PubChem | 29757 |
Nom IUPAC | 6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1 |
Description
Identifiants chimiques
19727-83-4 | |
164.16 | |
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N | |
29757 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1 |
C8H8N2O2 | |
MFCD00005710 | |
6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443 | |
6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole |
Spécification
6-Nitroindoline | |
19727-83-4 | |
100.0 | |
Rouge ou orange | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005710 | |
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1 | |
164.16 | |
164.16 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
98% | |
97.5 | |
66°C to 70°C | |
Authentique | |
C8H8N2O2 | |
6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443 | |
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N | |
6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole | |
29757 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 243-257-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NM1950000
RUO – Research Use Only