Learn More
6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10284524
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 52024-29-0
Formule moléculaire C10H11N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 221.278
Numéro MDL MFCD03086114
Clé InChI VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
CID PubChem 2776464
Nom IUPAC 4-(5-isothiocyanatopyridine-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.28
Pourcentage de pureté 97%