Learn More
bromure de 6-méthyle-2-pyridylzinc, 0,5 M en THF, conditionnés sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™
Code produit. 15435355
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-pyridylzinc bromide
CAS 308795-98-4
Couleur Noir à jaune
Densité 0.996 g/mL
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C6H6BrNZn
Numéro MDL MFCD01311462
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2+ ion 6-methylpyridin-2-ide bromide
Clé InChI JSTYQZIXEXOPBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=N[C-]=CC=C1.[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc;6-méthyl-2H-pyridin-2-ide;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 237.405
CID PubChem 57377043
Poids de la formule 237.4
Forme physique Liquide