Learn More
6-méthoxyquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5263-87-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.19 |
Numéro MDL | MFCD00006800 |
Clé InChI | HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q |
CID PubChem | 14860 |
ChEBI | CHEBI:72822 |
Nom IUPAC | 6-méthoxyquinoléine |
SMILES | COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052280
|
Thermo Scientific Acros
179340250 |
25 g | Flacon en verre |
112.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13428428
|
Thermo Scientific Acros
179341000 |
100 g | Flacon en verre |
232.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
5263-87-6 | |
159.19 | |
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N | |
14860 | |
6-méthoxyquinoléine |
C10H9NO | |
MFCD00006800 | |
quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q | |
CHEBI:72822 | |
COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2 |
Specifications
6-Methoxyquinoline | |
5263-87-6 | |
100.0 | |
Blanc à crème | |
193.0°C (50.0 mmHg) | |
Authentique | |
C10H9NO | |
MFCD00006800 | |
1.152 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2 | |
159.19 | |
CHEBI:72822 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
18.0°C to 20.0°C | |
1.1520g/mL | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.6170 to 1.6240 | |
21,85 | |
quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q | |
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N | |
6-méthoxyquinoléine | |
14860 | |
159.19 | |
Poudre granulaire |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-077-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only