Learn More
Acide 6-méthoxy-2-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041494
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS 156641-98-4
Point de fusion >295°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C11H11BO3
Numéro MDL MFCD03093087
Quantité 5 g
Synonyme 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 2.5%
Clé InChI GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (6-méthoxynaphthalen-2-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 202.02
CID PubChem 4641692
Poids de la formule 202.04
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.