Learn More
6-Méthoxy-2(3H)-benzoxazolone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 532-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.148 |
Numéro MDL | MFCD00051726 |
Clé InChI | MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one |
CID PubChem | 10772 |
Nom IUPAC | 6-méthoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
SMILES | COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05349.MD |
250 mg |
61.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397405
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05349.03 |
1 g |
175.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
532-91-2 | |
165.148 | |
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N | |
10772 | |
COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2 |
C8H7NO3 | |
MFCD00051726 | |
coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one | |
6-méthoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
Spécification
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone | |
152°C to 156°C | |
MFCD00051726 | |
coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one | |
COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2 | |
165.148 | |
165.15 |
532-91-2 | |
C8H7NO3 | |
141041 | |
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N | |
6-méthoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one | |
10772 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : DM5275200
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche