Learn More
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole, 90 %, Thermo Scientific™
55.25€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68867-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6INS |
Poids moléculaire (g/mol) | 275.107 |
Clé InChI | YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl |
CID PubChem | 807592 |
Nom IUPAC | 6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
SMILES | CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10193364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711CB |
250 mg |
55.25€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10546324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DA |
1 g |
138.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10103374
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DE |
5 g |
412.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
68867-20-9 | |
275.107 | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
807592 | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Spécification
6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole | |
90% | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I | |
275.107 | |
275.11 |
68867-20-9 | |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole | |
807592 | |
90% |