Learn More
6-fluoroindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
63.10€ - 876.00€
Identifiants chimiques
CAS | 399-51-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.14 |
Numéro MDL | MFCD00056933 |
Clé InChI | YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g |
CID PubChem | 351278 |
Nom IUPAC | 6-fluoro-1H-indole |
SMILES | FC1=CC=C2C=CNC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24633.03 |
1 g |
63.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24633.06 |
5 g |
214.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24633.14 |
25 g |
876.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Fluoroindole acts as a reagent in the synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, which acts as a potential anticancer immunomodulator. It is also employed as an antifungal and antibacterial agent. Further, it serves as a potent selective serotonin reuptake inhibitor. In addition to this, it is used as a inhibitor of HIV-1 attachment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-fluoroindole agit comme réactif dans la synthèse des inhibiteurs de la tryptophane dioxygénase pyridyl-éthényl-indoles, qui agissent comme immunomodulateurs anticancéreux potentiels. Il est également utilisé comme agent antifongique et antibactérien. De plus, il sert d’inhibiteur sélectif puissant de la recapture de la sérotonine. En outre, il est utilisé comme inhibiteur de l’attachement du VIH-1.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
399-51-9 | |
135.14 | |
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N | |
351278 | |
FC1=CC=C2C=CNC2=C1 |
C8H6FN | |
MFCD00056933 | |
6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g | |
6-fluoro-1H-indole |
Spécification
6-Fluoroindole | |
74°C to 77°C | |
MFCD00056933 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
FC1=CC=C2C=CNC2=C1 | |
135.14 | |
135.14 |
399-51-9 | |
C8H6FN | |
112192 | |
6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g | |
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N | |
6-fluoro-1H-indole | |
351278 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only