Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59611-52-8
Formule moléculaire C9H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 151.18
Numéro MDL MFCD09040997
Clé InChI NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
CID PubChem 14783911
Nom IUPAC 6-fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 32°C to 34°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 151.18
Pourcentage de pureté 97%