Learn More
Bromure de 6-cyclohexylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15465305
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyanohexylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312624-28-5
Densité 0.944
Formule moléculaire C7H12BrNZn
Formule linéaire N≡C(CH2)6ZnBr
Numéro MDL MFCD01316997,MFCD01316997
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2+ ion 6-cyanohexan-1-ide bromide
Clé InChI MXIPCKRJAIFENH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].[CH2-]CCCCCC#N
Nom IUPAC zinc(2+) 6-cyanohexan-1-ide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 255.46
CID PubChem 18188545
Poids de la formule 255.46