Learn More
Chlorure de 6-chloronicotinoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58757-38-3
Formule moléculaire C6H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.996
Numéro MDL MFCD00051775
Clé InChI FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
CID PubChem 2782165
Nom IUPAC Chlorure de 6-chloropyridine-3-carbonyle
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloronicotinoyl chloride
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 84°C to 85°C (3 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 115927
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 176
Pourcentage de pureté 98%