Learn More
6-chloroindole, 99 %, Thermo Scientific™
31.76€ - 86.00€
Identifiants chimiques
CAS 17422-33-2
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00005681
Clé InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9pAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nom IUPAC 6-chloro-1H-indole
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10245541
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
331622500
250 mg Flacon en verre
31.76€
250mg
10777792
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
331620010
1 g Flacon en verre N/A N/A N/A
Description
Description
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-449-4
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
6-chloroindole, 99 %, Thermo Scientific™