Learn More
Chlorure de 6-chloro-2H-chromène-3-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10140432
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 306935-54-6
Formule moléculaire C10H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 229.056
Numéro MDL MFCD02091502
Clé InChI HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
CID PubChem 2735716
Nom IUPAC chlorure de 6-chloro-2H-chromène-3-carbonyle
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.06
Pourcentage de pureté 95%